Learn More
5-Carboxifluoresceína, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10254864 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10102864 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425815000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76823-03-5 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76823-03-5
Fórmula molecular C21H12O7
Peso molecular (g/mol) 376.32
Número MDL MFCD00036874
Clave InChI NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carboxyfluorescein, 5-fam, 4-carboxyfluorescein, 4 5-carboxyfluorescein, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-5-carboxylic acid, 3',6-dihydroxy-3-oxo, bidd:gt0758, 5-carboxy fluorescein; 5-fam
PubChem CID 123755
ChEBI CHEBI:51617
Nombre IUPAC ácido 3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxyfluorescein
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Carboxyfluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2