Learn More
5-carboxocitosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxycytosine |
| CAS | 3650-93-9 |
| Fórmula molecular | C5H5N3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic Acid, 5-Carboxycytosine, 5caC, Cytosine-5-carboxylic Acid, NSC 9309 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N3O3/c6-3-2(4(9)10)1-7-5(11)8-3/h1H,(H,9,10)(H3,6,7,8,11) |
| SMILES | O=C1NC(N)=C(C(O)=O)C=N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-amino-2-oxo-1H-pirimidina-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0331 |