Learn More
5-Carboxi SU 5402, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxy-2-[(1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid |
| CAS | 258831-77-5 |
| Fórmula molecular | C18H16N2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Carboxy SU 5402, 5-Carboxy-2-[(1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O5/c1-9-10(6-7-15(21)22)14(19-16(9)18(24)25)8-12-11-4-2-3-5-13(11)20-17(12)23/h2-5,8,19H,6-7H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)(H,24,25)/b12-8- |
| SMILES | Cc1c(CCC(=O)O)c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)[nH]c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-carboxietil)-3-metil-5-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-1H-pirrol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 340.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1059 |