Learn More
5-Carboxi-N-fenil-2-1H-piridona, TRC
Código de producto. 30137508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137508 25 mg 25 miligramos
30133335 50 mg 50 miligramos
17923745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17902025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77837-08-2
Fórmula molecular C12 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 215.2
Sinónimo 5-Carboxy-pirfenidone
Nombre IUPAC 6-oxo-1-fenilpiridina-3-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0582
Porcentaje de pureza >95%