Learn More
5-carboxi-N-fenil-2-1H-piridona, sal sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, Sodium Salt |
| CAS | 1189982-99-7 |
| Fórmula molecular | C12H8NNaO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO3.Na/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | sodio;6-oxo-1-fenilpiridina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.19 |