Learn More
5-Carboxi-N-fenil-2-1H-piridona-d5, TRC
Código de producto. 30353572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353572 1 mg 1 miligramo
30350967 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1790221MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020719-24-7
Fórmula molecular C12 2H5 H4 N O3
Peso molecular (g/mol) 220.24
Sinónimo 5-Carboxy-Pirfenidone-D5
Nombre IUPAC 6-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)piridina-3-carboxílico
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C=CC2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0896
Porcentaje de pureza >95%