Learn More
5'-Carboxy Meloxicam, TRC
Código de producto. 30134294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134294 50 mg 50 miligramos
30007286 10 mg 10 miligramos
30011131 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17872550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130262-93-0
Fórmula molecular C14 H11 N3 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 381.38
Sinónimo 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, S,S-dioxide, 2-[[(4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-5-thiazolecarboxylic acid, 2H-1,2-Benzothiazine, 5-thiazolecarboxylic acid deriv.
Nombre IUPAC 2-[(4-hidroxi-2-metil-1,1-dixo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carbonil)amino]-1,3-tiazol-5-carboxílico ácido
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(s3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Carboxy Meloxicam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O6S2/c1-17-10(12(19)16-14-15-6-8(24-14)13(20)21)11(18)7-4-2-3-5-9(7)25(17,22)23/h2-6,18H,1H3,(H,20,21)(H,15,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0089
Porcentaje de pureza >95%