Learn More
Ácido 5-carboxi-2-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Carboxy-2-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 170230-88-3 |
| Fórmula molecular | C8H9BO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Borono-4-methylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1B(O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-borono-4-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0594 |