Learn More
Tocris Bioscience™ 5-Carboxamidotryptamine maleate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001091 50 mg 50 miligramos
30000699 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001091 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0458/50
5-HT1 agonist; also has high affinity for 5-ht5a and 5-HT7
5-HT1 agonist with high affinity at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-ht5 and 5-HT7 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74885-72-6
Fórmula molecular C11H13N3O·C4H4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carboxamidotryptamine maleate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.32
Pureza >99%