Learn More
5-Carbetoxiuracilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10581774 25 g 25 g
10042842 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28485-17-8
Fórmula molecular C7H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 184.15
Número MDL MFCD00057337
Clave InChI MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
Nombre IUPAC Etil 2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carbethoxyuracil
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 232.0°C to 235.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino