Learn More
5-Carbetoxiuracilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10042842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10042842 5 g 5 GR
10581774 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373970050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28485-17-8
Fórmula molecular C7H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 184.15
Número MDL MFCD00057337
Clave InChI MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
Nombre IUPAC Etil 2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carbethoxyuracil
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 232.0°C to 235.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino