Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-carbamoiltiofeno-2-borónico, 96 %
Código de producto. 15499745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15499745 250 mg 250 miligramos
15489745 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15499745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52353.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 5-carbamoiltiofeno-2-borónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957344-92-2
Fórmula molecular C11H16BNO3S
Peso molecular (g/mol) 253.12
Número MDL MFCD17215214
Clave InChI SQHNPVGOAXWLAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carbamoylthiophene-2-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene-2-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophene-2-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxa-borolan-2-yl-thiophene-2-carboxylic acid amide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophene-2-carboxylic acid amide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid amide
PubChem CID 57589940
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tiofeno-2-carboxamida
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carbamoylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.13
Porcentaje de pureza 96%