Learn More
Ácido 5-carbamoilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-carbamoylpentanoic acid |
| CAS | 334-25-8 |
| Fórmula molecular | C6H11NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Adipamic acid (6CI,8CI), 6-Amino-6-oxohexanoic acid, Adipic acid monoamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H2,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | NC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-amino-6-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0739 |