Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-carbamoil-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484916 1 g 1 g
15494916 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59262.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1412905-42-0
Fórmula molecular C13H17BFNO3
Peso molecular (g/mol) 265.09
Número MDL MFCD18730404
Clave InChI RBEAFMIZDXOHAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 99738340
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzamida
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=CC(=C1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.09
Porcentaje de pureza 96%