Learn More
Ácido 5-carbamoil-2-fluorobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419787 1 g 1 g
15429787 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53010.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874289-39-1 | C7H7BFNO3 | 182.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874289-39-1
Fórmula molecular C7H7BFNO3
Peso molecular (g/mol) 182.95
Número MDL MFCD08436055
Clave InChI NDVPMVJEURRBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, acmc-209qmh, 2-fluoro-5-carbamoylphenylboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronicacid, 5-carbamoyl-2-fluoro-phenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 44717478
Nombre IUPAC ácido (5-carbamoil-2-fluorofenil)borónico
SMILES NC(=O)C1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 192°C to 194°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.95
Porcentaje de pureza 95%