Learn More
5-butilresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Butylresorcinol |
| CAS | 46113-76-2 |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Butyl-1,3-benzenediol, 5-Butylresorcin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-9(11)7-10(12)6-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1cc(O)cc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-butilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0994 |