Learn More
MedChemExpress 5-BrUTP sodium salt
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 94.0% |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic) |
| CAS | 161848-60-8 |
| Sinónimo | 5-Bromouridine 5'-triphosphate sodium salt |