Learn More
5-bromovanillina, TRC
Código de producto. 30330018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330018 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6960005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromovanillin
CAS 2973-76-4
Fórmula molecular C8 H7 Br O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxy-4-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, 5-Bromo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-anisaldehyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-Bromovanillin, 6-Bromo-4-formyl-2-methoxyphenol, NSC 10073, NSC 29037
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
Nombre IUPAC 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxi-benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 231.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9579