Learn More
5-Bromovanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435283 100 g 100 g
11425283 25 g 25 g
11445283 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12861.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2973-76-4 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-76-4
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.05
Número MDL MFCD00006940
Clave InChI KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
PubChem CID 18099
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromovanillin
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2049761
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 98%