Learn More
Ácido 5-bromovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromovaleric Acid |
| CAS | 2067-33-6 |
| Fórmula molecular | C5H9BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-carboxybutane, 5-Bromo-1-pentanoic Acid, 5-Bromopentanoic Acid, 5-Bromovaleric Acid, NSC 53507, delta-Bromovaleric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CCCCBr |
| Nombre IUPAC | ácido 5-bromopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.9786 |