Learn More
Ácido 5-bromovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 5-bromovalérico se utiliza en la síntesis de inhibidores para las bacterias resistentes a los aminoglucósidos. El ácido 5-bromovalérico también se utiliza en la preparación de mimetizadores de pares de bases específicos de la secuencia como inhibidores de la topoisomerasa IB.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromovaleric acid |
| Punto de fusión | 38°C to 41°C |
| Punto de ebullición | 142°C to 145°C (13 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 1745664 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |