Learn More
Ácido 5-bromovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394659 10 g 10 g
11409333 100 g 100 g
11304669 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11394659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11765.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromovalérico se utiliza en la síntesis de inhibidores para las bacterias resistentes a los aminoglucósidos. El ácido 5-bromovalérico también se utiliza en la preparación de mimetizadores de pares de bases específicos de la secuencia como inhibidores de la topoisomerasa IB.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2067-33-6
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.029
Número MDL MFCD00004414
Clave InChI WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
PubChem CID 16368
Nombre IUPAC ácido 5-bromopentanoico
SMILES C(CCBr)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromovaleric acid
Punto de fusión 38°C to 41°C
Punto de ebullición 142°C to 145°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 1745664
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 97%