Learn More
5-bromouridina, TRC
Código de producto. 30345321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345321 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30345321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6889602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Fórmula molecular C9H11BrN2O6
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (-)-5-Bromouridine, NSC 38296
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11BrN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 5-bromo-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 323.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.98