Learn More
5-Bromuridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325199 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11325199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18507.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromouridina se incorpora a menudo en el ARN para detectar inmunocitoquímicamente y se analiza por citometría. Posee actividad antiviral e inhibe la actividad de virus como el virus de inmunodeficiencia humana.
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Punto de fusión 191°C to 193°C
Fórmula molecular C9H11BrN2O6
Número MDL MFCD00006528
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2 r,3 r,4 s,5 r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1 h,3 h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Información de solubilidad Insoluble aq. soln..
Clave InChI AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-bromo-1-[(2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 323.10
PubChem CID 91494
ChEBI CHEBI:20553
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1
Porcentaje de pureza 98%