Learn More
5-bromouracilo, TRC
Código de producto. 30335021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30335021 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6889255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromouracil
CAS 51-20-7
Fórmula molecular C4 H3 Br N2 O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
SMILES BrC1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 190.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9378