Learn More
5-Bromouracilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482537 100 g 100 g
11462537 5 g 5 g
11472537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14799.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-20-7 | C4H3BrN2O2 | 190.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-20-7
Fórmula molecular C4H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 190.98
Número MDL MFCD00006017
Clave InChI LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 5802
ChEBI CHEBI:20552
Nombre IUPAC 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES BrC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromouracil
Punto de fusión ∼310°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 127176
Índice Merck 14,1440
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.99
Porcentaje de pureza ≥98%