Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromouracilo 98 %
Código de producto. 11370636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11370636 25 g Frasco de vidrio 25 g
10647212 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370636 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226440250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-20-7 | C4H3BrN2O2 | 190.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-20-7
Fórmula molecular C4H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 190.98
Número MDL MFCD00006017
Clave InChI LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 5802
ChEBI CHEBI:20552
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES BrC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromouracil
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 307.0°C to 310.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 24,318
Índice Merck 15,145
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in ammonia water and other alkalines
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.98
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromouracil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.