Learn More
5-bromouracilo 2-13C,15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromouracil 2-13C,15N2 |
| CAS | 181517-13-5 |
| Fórmula molecular | C313CH3Br15N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Bromouracil-13C,15N2, Bromouracil-13C,15N2, NSC 19940-13C,15N2, 5-Bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, 5-Bromo-2,4-dihydroxypyrimidine-13C,15N2, 5-Bromo-2,4-pyrimidinedione-13C,15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1 |
| SMILES | BrC1=C[15NH][13C]([15NH]C1=O)=O |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-(213C,1,3-15N2)1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.96 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?