Learn More
5-Bromotubercidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromotubercidin |
| CAS | 21193-80-6 |
| Fórmula molecular | C11H13BrN4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 5-Bromotubercidin, Bromotubercidin, NSC 103802 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1c(Br)cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-5-bromopirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 345.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.012 |