Learn More
Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663815
Cambiar vista
Click to view available options
1 g;
Código de producto.
10663815 1 g;
1 options
Código de producto. 10663815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03757DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 55854-46-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C4H2BrClO2S2
Número MDL MFCD00084909
Cantidad 1g
Sinónimo 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
Clave InChI WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromotiofen-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 261.53
PubChem CID 2733924
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.55
Porcentaje de pureza 97%