Learn More
Hidrazida de ácido 5-bromotiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476886 25 g 25 g
15458548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61959.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98027-27-1 | C5H5BrN2OS | 221.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98027-27-1
Fórmula molecular C5H5BrN2OS
Peso molecular (g/mol) 221.07
Número MDL MFCD01310798
Clave InChI OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acidhydrazide, 5-bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide, pubchem16117, ksc488m6p, 5-bromo-2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-bromothiophene-5-carbohydrazide, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide
PubChem CID 2063863
Nombre IUPAC 5-bromotiofeno-2-carbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.07
Porcentaje de pureza 98%