Learn More
Hidrazida de ácido 5-bromotiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458548 5 g 5 g
15476886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61959.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98027-27-1 | C5H5BrN2OS | 221.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98027-27-1
Fórmula molecular C5H5BrN2OS
Peso molecular (g/mol) 221.07
Número MDL MFCD01310798
Clave InChI OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acidhydrazide, 5-bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide, pubchem16117, ksc488m6p, 5-bromo-2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-bromothiophene-5-carbohydrazide, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide
PubChem CID 2063863
Nombre IUPAC 5-bromotiofeno-2-carbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.07
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.