Learn More
Ácido 5-bromotiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479516 25 g 25 g
11459516 1 g 1 g
11469516 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19242.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7311-63-9 | C5H2BrO2S | 206.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7311-63-9
Fórmula molecular C5H2BrO2S
Peso molecular (g/mol) 206.03
Número MDL MFCD00079725
Clave InChI COWZPSUDTMGBAT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo, 2-bromo-5-carboxythiophene, 2-bromothiophene-5-carboxylic acid, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromothiophene-2-carboxylicacid, zlchem 973, pubchem7368, acmc-209opm, maybridge1_002056
PubChem CID 349115
Nombre IUPAC ácido 5-bromotiofeno-2-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 139°C to 143°C
Cantidad 25 g
Beilstein 118364
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.05
Porcentaje de pureza 98%