Learn More
5-Bromotiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435373 5 g 5 g
11445373 25 g 25 g
11455373 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13381.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde was used to prepare 5-[18F]fluoro-2-2-thiophene carboxaldehyde. Also is used in biological studies as anti-inflammatory and anti-tumor activity of the marine mangrove Rhizophora apiculata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-tiofenocarboxaldehído se ha utilizado para preparar 5-[18F]fluoro-2-2-tiofeno carboxaldehído. También se utiliza en estudios biológicos como actividad antiinflamatoria y antitumoral del manglar marino de Rhizophora apiculata.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Evite el contacto con aire/oxígeno. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4701-17-1
Fórmula molecular C5H3BrOS
Peso molecular (g/mol) 191.04
Número MDL MFCD00005432
Clave InChI GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 78428
Nombre IUPAC 5-bromotiofeno-2-carbaldehído
SMILES BrC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Densidad 1.762
Punto de ebullición 104°C to 106°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.639
Cantidad 5 g
Beilstein 108404
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.05
Porcentaje de pureza 97%