Learn More
5-Bromotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Bromothiazole is used as a pharmaceutical intermediate and performance material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-bromotiazol se utiliza como material de rendimiento e intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromothiazole |
| Densidad | 1.835 |
| Temperatura de inflamación | 76°C (169°F) |
| Índice de refracción | 1.5955 |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Sinónimo | 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.02 |
| Porcentaje de pureza | 98% |