Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469866 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11469866 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20338.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
5-Bromosalicylic acid is used as organic synthesis. The cross-coupling reaction of 5-bromosalicylic acid with alkyl and aryl Grignard reagents provides a navel efficient synthesis of substituted salicylic acids.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-55-4
Fórmula molecular C7H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD00002455
Clave InChI IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
PubChem CID 6972
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylic acid
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2209121
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%