Learn More
5-Bromosalicilaldehído, TRC
Código de producto. 30340217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340217 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30340217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6869755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylaldehyde
CAS 1761-61-1
Fórmula molecular C7H5BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1C=O
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 201.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9473