Learn More
5-Bromosalicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10592171 100 g Frasco de vidrio 100 g
10113070 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159911000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1761-61-1
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00003330
Clave InChI MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103°C to 107°C
Color Beige amarillento a Amarillo
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(OH)CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 54
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo