Learn More
5-Bromosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433904 500 g 500 g
11413904 25 g 25 g
11423904 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433904 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11917.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1761-61-1
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD00003330
Clave InChI MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylaldehyde
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 500 g
Beilstein 774710
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 98%