Learn More
5-Bromosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413904 25 g 25 g
11423904 100 g 100 g
11433904 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413904 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11917.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1761-61-1
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD00003330
Clave InChI MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylaldehyde
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 25 g
Beilstein 774710
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromosalicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromosalicylaldehyde