Learn More
5-bromoquinoxalin-6-amina, Mikromol™
Descripción
5-Bromoquinoxalin-6-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-bromoquinoxaline |
| CAS | 50358-63-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Amino-5-bromoquinoxaline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline, Brimonidine Tartrate Imp. B (EP), Brimonidine Imp. B (EP), Brimonidine USP Related Compound A, Brimonidine USP RC A, Brimonidine Related Compound A, Brimonidine Tartrate Impurity B, Brimonidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| Nombre IUPAC | 5-bromoquinoxalin-6-amina |
| Mostrar más |