Learn More
5-Bromoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355425 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11355425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19634.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4964-71-0 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4964-71-0
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.058
Número MDL MFCD00234481
Clave InChI CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-quinoline, quinoline, 5-bromo, 5-bromooquinoline, 5-bromo quinoline, 5-bromoquinolline, pubchem7116, 5-bromoquinoline, acmc-209kh7, ksc492i0h, 5-bromoquinoline 250mg
PubChem CID 817321
Nombre IUPAC 5-bromoquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CC=N2)C(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoquinoline
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 115148
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 97%