Learn More
5-bromopirimidina, TRC
Código de producto. 30329336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329336 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30329336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68685525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Fórmula molecular C4 H3 Br N2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
SMILES Brc1cncnc1
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina
Peso molecular (g/mol) 158.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.948