Learn More
5-bromopirimidina, TRC
Código de producto. 30336110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336110 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30336110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6868552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Fórmula molecular C4 H3 Br N2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
SMILES Brc1cncnc1
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina
Peso molecular (g/mol) 158.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.948