Learn More
5-bromopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromopyrimidine |
| CAS | 4595-59-9 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Br N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cncnc1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromopirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 158.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.948 |