Learn More
5-Bromopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399025 100 g 100 g
11379025 5 g 5 g
11389025 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14172.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4595-59-9 | C4H3BrN2 | 158.986 g/mol
5-Bromopyrimidine was used in the synthesis of N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives via palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction, (5-(phenylethynyl)pyrimidine) via microwave assisted organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromopirimidina se utilizó en la síntesis de derivados N-heteroarilo sustituidos 9-arilcarbazolilo a través de reacción aeróbica catalizada de paladio y Suzuki libre de ligando, (5-(feniletil)pirimidina) a través de síntesis orgánica asistida por microondas (MAOS) Protocolo de Sonogashira.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4595-59-9
Fórmula molecular C4H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 158.986
Número MDL MFCD00006117
Clave InChI GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-bromo, 5-bromo pyrimidine, 5-bromo-1,3-diazine, 5-bromo-pyrimidine, 5-brpy compound, 5-brompyrimidin, 5-brornopyrimidine, zlchem 349, pubchem6902, 11-cis-retinyl-palmitate
PubChem CID 78344
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina
SMILES C1=C(C=NC=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyrimidine
Punto de fusión 69°C to 74°C
Cantidad 100 g
Beilstein 107326
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.99
Porcentaje de pureza 98%