Learn More
5-Bromopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521651 100 g Frasco de vidrio 100 g
10511651 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204301000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4595-59-9 | C4H3BrN2 | 158.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4595-59-9
Número MDL MFCD00006117
Clave InChI GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-bromo, 5-bromo pyrimidine, 5-bromo-1,3-diazine, 5-bromo-pyrimidine, 5-brpy compound, 5-brompyrimidin, 5-brornopyrimidine, zlchem 349, pubchem6902, 11-cis-retinyl-palmitate
PubChem CID 78344
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina
SMILES C1=C(C=NC=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyrimidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 73.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3BrN2
Fórmula lineal (C5H3N2)Br
Cantidad 100 g
Peso molecular (g/mol) 158.986
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.