Learn More
Ácido 5-bromopirimidina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411069 5 g 5 g
15421069 250 mg 250 miligramos
15401069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64041.06
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromopirimidina-2-carboxílico se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37131-87-6
Fórmula molecular C5H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 202.995
Número MDL MFCD00496793
Clave InChI XGPTXUYKEDPXCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-carboxylicacid, pubchem16922, acmc-1agpr, ksc222c2t, 5-bromopyrimidine-2-caboxylic acid, abbypharma ap-10-1676, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo
PubChem CID 16462970
Nombre IUPAC ácido 5-bromopirimidina-2-carboxílico
SMILES C1=C(C=NC(=N1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 193°C to 198°C
Cantidad 5 g
Beilstein 121432
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido