Learn More
Cloruro de 5-bromopiridina-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10546894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10546894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10779015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67103CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 65001-21-0
Fórmula molecular C5H3BrClNO2S
Peso molecular (g/mol) 256.498
Número MDL MFCD08235263
Clave InChI AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
PubChem CID 20324474
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromopiridina-3-sulfonilo
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.51
Porcentaje de pureza 97%