Learn More
Ácido 5-bromopiridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-bromopyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 20826-04-4 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5-Bromopyridine-3-carboxylic Acid, Nicergoline Imp. D (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, Nicotinic acid, 5-bromo- (7CI,8CI), 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-Carboxy-5-bromopyridine, 5-Bromonicotinic acid, 5-Bromopyridinyl-3-carboxylic acid, NSC 9461 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-bromopiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9425 |